Merck
SY3H3249F880
Synthonix Corporation
Methyl 1-methylpiperidine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.21
MDL番号:
Iupac Name
methyl 1-methyl-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-9-5-3-7(4-6-9)8(10)11-2/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
KYAOKPRJTMFBTQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/21735.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/21735.html