Merck
SY3465084516
Synthonix Corporation
cis-cyclopropanecarboxylic acid, 2-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-, methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.25
MDL番号:
Iupac Name
methyl (1S,2R)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)cyclopropane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(13)11-7-5-6(7)8(12)14-4/h6-7H,5H2,1-4H3,(H,11,13)/t6-,7+/m0/s1
InChI Key
JYDFYTQQOAHATE-NKWVEPMBSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/21752.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/21752.html