Merck
SY3432448126
Synthonix Corporation
Methyl 7-chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.62
MDL番号:
Iupac Name
methyl 7-chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O2/c1-14-9(13)7-4-6-8(12-7)5(10)2-3-11-6/h2-4,12H,1H3
InChI Key
DQBUZBSXMBSOIM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/12945.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/12945.html