Merck
SY3432447762
Synthonix Corporation
Ethyl 4-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.69
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H12ClN3O2/c1-4-17-11(16)7-5-13-10-8(9(7)12)6(2)14-15(10)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
QJXXEUYFFZWYCX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/12571.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/12571.html