Merck
SY3428347773
Synthonix Corporation
3,3-Difluoro-1-methylcyclobutanecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.13
MDL番号:
Iupac Name
3,3-difluoro-1-methylcyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H8F2O2/c1-5(4(9)10)2-6(7,8)3-5/h2-3H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
IBUYIDRQPFGVIL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
yellow oil
Product Link
https://synthonix.com/11658.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11658.html