Merck
SY3390162131
Synthonix Corporation
4,4-Difluoropiperidine-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.64
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
4,4-difluoro-1-piperidinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H8ClF2NO2S/c6-12(10,11)9-3-1-5(7,8)2-4-9/h1-4H2
InChI Key
QSGQFPJNSNFIMU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7018.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://synthonix.com/7018.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)