Merck
SY3371478632
Synthonix Corporation
5-Methylsulfonyltetrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.15
MDL番号:
Iupac Name
5-(methylsulfonyl)-1H-tetraazole
Inchi Code
1S/C2H4N4O2S/c1-9(7,8)2-3-5-6-4-2/h1H3,(H,3,4,5,6)
InChI Key
IURGLLWWASFDGT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5182.html
ピクトグラム
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/5182.html