Merck
SU860136
Supelco
セプタム、赤色PTFE/シリコン
diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
NACRES:
NB.11
物質
red PTFE/tan silicone
硬度
55 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 1000 ea
パラメーター
250 °C temp. limit
外径
8 mm
直径×厚み
8 mm × 1.5 mm
適合性
for use with thread 8-425 screw caps
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)