Merck
SAAR6375040
尿素
univAR
別名:
カルバミド, カルボニルジアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CONH2
CAS番号:
分子量:
60.06
Beilstein:
635724
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
製品種目
univAR
包装
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR6375040EM)
mp
132-135 °C (lit.)
密度
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI Key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
タンパク質の変性剤として、また不溶性タンパク質や変性タンパク質に対する穏やかな可溶化剤として用いられています。6 M塩酸グアニジンですでに変性された封入体などのサンプルからタンパク質を復元する用途に適しています。変性タンパク質を天然型または活性型にリフォールディングさせる際に、塩酸グアニジンやジチオスレイトール(DTT)とともに使用することができます。
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)