Merck
SAAR4166560
Methyl red
pH indicator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116100
product name
Methyl red,
包装
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR4166560CB)
保管温度
2-30°C
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)