Merck
SAAR1461040
Buffer solution
pH 4.0±0.02 (20 °C±0.1)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
包装
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR1461040LL)
poly bottle of 12 × 500 mL (SAAR1461040KF)
pH
4.0±0.02 (20 °C±0.1)
保管温度
2-30°C
アプリケーション
For laboratory use only
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(℃)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)