Merck
PHR9287
Supelco
スペルミジン 三塩酸塩
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
N-(3-アミノプロピル)-1,4-ブタンジアミン 三塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2 · 3HCl
CAS番号:
分子量:
254.63
Beilstein:
3552356
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
257-259 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].Cl[H].NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
InChI Key
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
These Reference Materials are suitable for use in several analytical applications including, but not limited to, method development for qualitative and quantitative analyses, daily calibration, and routine quality control testing.
生物化学的/生理学的作用
ニューロンの一酸化窒素シンターゼ(nNOS)を阻害します。DNAに結合して沈降させます。DNA結合タンパク質の精製に使用できる可能性があります。T4ポリヌクレオチド・キナーゼ活性を刺激します。
ニューロンの一酸化窒素シンターゼ(nNOS)を阻害します。DNAに結合して沈降させます。T4ポリヌクレオチド・キナーゼ活性を刺激します。
注意
溶液の滅菌が必要な場合は、オ-トクレ-ブではなくろ過滅菌を行ってください。スペルミジンは経時的に脱アミノ化します。溶液は凍結保存してください。溶液は用時調製してください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR9287-BULK:
PHR9287-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)