Merck
PHL83870
Loureirin A
phyproof® Reference Substance
別名:
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)-1-propanone, 4′-Hydroxy 2,4-dimethoxydihydrochalcone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥76,160
¥76,160
出荷予定日2025年4月23日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥76,160
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H18O4
CAS番号:
分子量:
286.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥76,160
出荷予定日2025年4月23日
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C(CCC1=CC=C(OC)C=C1OC)C2=CC=C(O)C=C2
InChI
1S/C17H18O4/c1-20-15-9-5-13(17(11-15)21-2)6-10-16(19)12-3-7-14(18)8-4-12/h3-5,7-9,11,18H,6,10H2,1-2H3
InChI Key
RSAIVLRELNGZEY-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83870-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)