Merck
PHL83866
Kukoamine A
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H42N4O6
CAS番号:
分子量:
530.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(NCCCNCCCCNCCCNC(CCC1=CC(O)=C(O)C=C1)=O)CCC2=CC(O)=C(O)C=C2
InChI
1S/C28H42N4O6/c33-23-9-5-21(19-25(23)35)7-11-27(37)31-17-3-15-29-13-1-2-14-30-16-4-18-32-28(38)12-8-22-6-10-24(34)26(36)20-22/h5-6,9-10,19-20,29-30,33-36H,1-4,7-8,11-18H2,(H,31,37)(H,32,38)
InChI Key
IOLDDENZPBFBHV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: lycium
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83866-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)