Merck
PHL83494
5,7-Dihydroxychromone
phyproof® Reference Substance
別名:
5,7-Dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6O4
CAS番号:
分子量:
178.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C9H6O4/c10-5-3-7(12)9-6(11)1-2-13-8(9)4-5/h1-4,10,12H
InChI Key
NYCXYKOXLNBYID-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: silybum
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83494-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)