テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
thermal desorption tube: Carbotrap® 300 glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., unconditioned, pkg of 10 ea (30141-U)
sample/matrix: TO15/17 Calibration Mix, 1 PPM in N2 (41973-U)
dry purge: 1 min
bake: 350 °C
transfer line/valve temp.: 175 °C
column: FS CAP Equity-1 30 m x 0.25 mm I.D. x 1.0 μm (28049-U)
oven: 40 °C/8 min to 100 °C @ 5 °C/min to 220 °C @ 15 °C/min, hold for 10 min
detector: MSD
MSD interface: 175 °C
scan range: 35-265
carrier gas: Helium
アプリケーション
environmental
industrial hygiene
アナリシスノート
This application shows the chromatography achieved using an Equity-1 column.
法的情報
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
1,2-Dichlorotetrafluoroethane
1,3-Butadiene
Ethanol
Chloroethane
Acetone
Trichlorofluoromethane
2-Propanol
1,1-Dichloroethylene
Dichloromethane
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane
Carbon disulfide
1,1-Dichloroethane
tert-Butyl methyl ether
2-Butanone
trans-1,2-Dichloroethylene
Ethyl acetate
Chloroform
Tetrahydrofuran
1,2-Dichloroethane
1,1,1-Trichloroethane
Benzene
Carbon tetrachloride
Cyclohexane
1,2-Dichloropropane
Bromodichloromethane
Trichloroethylene
cis-1,3-Dichloropropene
4-Methyl-2-pentanone
trans-1,3-Dichloropropene
Toluene
Dibromochloromethane
1,2-Dibromoethane
Tetrachloroethylene
Chlorobenzene
Bromoform
m-Xylene
p-Xylene
Styrene
o-Xylene
1,1,2,2-Tetrachloroethane
Mesitylene
1,2,4-Trimethylbenzene
1,3-Dichlorobenzene
Benzyl chloride
1,4-Dichlorobenzene
1,2-Dichlorobenzene
1,2,4-Trichlorobenzene
Hexachloro-1,3-butadiene
すべて表示 (48)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)