Merck
G006132
HPLC Analysis of Ovalbumin and BSA Charge Variants on Proteomix® SAX-NP3
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Proteomix SAX-NP3, 5 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm particles (Z777219)
mobile phase: 20 mM Tris buffer, pH 8.0
gradient: 0 - 0.3 M NaCl in 15 min
flow rate: 0.5 mL/min
pressure: 1600 psi (110 bar)
detector: UV, 214 nm
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)