テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express Phenyl-Hexyl, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53336-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile
gradient: 20 to 100% B in 10 min; held at 100% B for 0.5 min
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 160 bar (2320 psi)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 227 nm
injection: 5 μL
sample: 20 mg/mL in water:acetonitrile (50:50); sonicate 15 minutes; filter 0.45 μm;
dilute to water:acetonitrile (80:20)
適合性
application for HPLC
アプリケーション
vitamins, nutraceuticals, and natural products
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express Phenyl-Hexyl for the efficient separation of withania extract.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Withanoside IV
Withanoside V
Withaferin A
12-Deoxywithastramonolide
Withanolide A
Withanone
Withanolide B
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)