テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express Phenyl-Hexyl, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53336-U)
mobile phase: [A] water, acetonitrile, 90:10; [B] acetonitrile
gradient: 0% B held for 0.5 min; to 15% B in 1 min; held at 15% B for 6 min
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 192 bar (2780 psi)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 218 nm
injection: 10 μL
sample: 5 mg/L ea. in 95:5, water:acetonitrile
適合性
application for HPLC
アプリケーション
agriculture
food and beverages
アナリシスノート
The trichothecene vomitoxins of Fusarium are significant plant pathogens of grain and forage crops that can lead to anorexic effects with livestock. This application demonstrates resolution of deoxynivalenol and three of its analogs.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Nivalenol hydrate
15-Acetyldeoxynivalenol solution
3-Acetyldeoxynivalenol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)