Merck
G005390
ネオテーム添加ダイエットコーラの分析、Ascentis Express C18
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express C18, 3 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53818-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammonium acetate, pH 5.6 (titrated with acetic acid); [B] water; [C] acetonitrile
gradient: 20% A constant; 75 to 20% B, 5 to 60% C in 1 min; held at 20% B, 60% C for 0.1 min
flow rate: 3 mL/min
pressure: 3191 psi (220 bar)
column temp.: 40 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 1 μL
sample: neotame 350 μg/mL in diet cola
適合性
application for HPLC
アプリケーション
food and beverages
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of common drink additives used in diet soda.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)