テクニック
HPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
試験パラメータ
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: human urine spiked with corticosteroids at 0.5 and 1.0 μg/mL and diluted in DI water (1:1, v/v)
SPE well plate: Discovery DSC-CN 96-well SPE, 100 mg/well (575636-U)
condition: 1 mL methanol; 1 mL DI water.
sample addition: 1 mL spiked urine
washing: 1 mL 20% methanol
elution: 1 mL methanol
eluate post-treatment: Evaporate eluate with nitrogen at 30 °C. Reconstitute in 200 μL mobile phase.
column: Discovery HS F5, 5 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm particles (567504-U)
mobile phase: [A] methanol; [B] DI water; (40:60, A:B)
flow rate: 1.5 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 240 nm
injection: 5 μL
適合性
application for HPLC
application for SPE
アプリケーション
clinical
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)