Merck
G001512
Discovery® BIO Wide Pore C18によるペプチドのHPLC分析
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 15cm × 4.6mm I.D., 5μm particles (568222-U)
mobile phase: [A] (80:20), 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile; [B] (66:34), 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile
gradient: 0-100% B in 14 min after 1 minute delay
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
sample: Sigma Peptide Mix (Cat. No. P2693)
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)