Merck
CRM35999
Supelco
ピリミジフェン
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
5-クロロ-N-{2-[4-(2-エトキシエチル)-2,3-ジメチルフェノキシ]エチル}-6-エチルピリミジン-4-アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28ClN3O2
CAS番号:
分子量:
377.91
Beilstein:
11644658
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCOCCc1ccc(OCCNc2ncnc(CC)c2Cl)c(C)c1C
InChI
1S/C20H28ClN3O2/c1-5-17-19(21)20(24-13-23-17)22-10-12-26-18-8-7-16(9-11-25-6-2)14(3)15(18)4/h7-8,13H,5-6,9-12H2,1-4H3,(H,22,23,24)
InChI Key
ITKAIUGKVKDENI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate .Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
Environmental
Pyrimidifen is pyrimidainamine insecticide used to control a wide range of mites on fruit and vegetables such as citrus, strawberries, tomatoes, apples brassicas, tea and cotton. Pyrimidifen is not approved according to Regulation (EC) No 1107/2009 for use in the European Union as a plant protection product. A default maximum residue level (MRL) of 0.01 mg/kg has been set according to Art 18(1)(b) Reg 396/2005. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM35999-10MG:
CRM35999-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)