Merck
94-0340
GCによるフェニルエタノールアナンチオマーの分析、β-DEX 120
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: β-DEX 120, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24304)
oven: 120 °C
inj. temp.: 200 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 20 cm/sec
injection: 1 μL, 100:1 split
sample: 0.5 mg/mL each analyte in methylene chloride
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
flavors and fragrances
法的情報
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
分析カラム
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)