Merck
91387
Supelco
3-ヒドロキシ-3-メチルグルタル酸
analytical standard
別名:
3-ヒドロキシ-3-メチルペンタン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC(CH3)(CH2CO2H)2
CAS番号:
分子量:
162.14
Beilstein:
1769194
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
アッセイ
≥95.0% (GC)
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤5% water (calc. from elemental analysis)
mp
105-108 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O)(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H10O5/c1-6(11,2-4(7)8)3-5(9)10/h11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
NPOAOTPXWNWTSH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Jan Code
91387-50MG:
91387-10MG:
91387-BULK:
91387-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)