Merck
51285-U
MicroTee
for use with 360 μm O.D. tubing, pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
詳細
includes 3, microferrules for 360 μm O.D. tubing and 3, female nuts (5/16"-24 internal threads)
包装
pkg of 1 ea
適合性
for use with 360 μm O.D. tubing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MicroFingertight II継手を使用して、3本の毛細管を接続します。外径0.025インチ(0.635 mm)のチューブ用マイクロフェルール3個、ナット3個が含まれています。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)