analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1000 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
87 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
密度
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(Cl)Br
InChI
1S/CHBrCl2/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
FMWLUWPQPKEARP-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48540-BULK-U:
48540-U:
48540-VAR-U:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)