蒸気密度
4.38 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 45 °C)
包装
ampule of 1000 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.52 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
6-8 °C (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H7Cl/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
InChI Key
NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47798-BULK:
47798:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)