Merck
442283-U
Supelco
2,3,4-トリクロロフェノール
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3C6H2OH
CAS番号:
分子量:
197.45
Beilstein:
1945113
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
包装
ampule of 50 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
75-79 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Oc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2,10H
InChI Key
HSQFVBWFPBKHEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
442283-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yanjun Fang et al.
Journal of proteomics, 110, 172-182 (2014-08-12)
Pentachlorophenol (PCP) and 2,4,6-trichlorophenol (TCP) are suspected of disrupting the endocrine system and thus affecting human and wildlife reproduction, but the potential common mechanisms and biomarkers of chlorophenols (CPs) in the ovary are not fully elucidated. In the present study