Merck
27541
Supelco
セプタム、PTFE/シリコン
gray PTFE/silicone, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.060 in. × 0.010 in., pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE face
gray PTFE/silicone
silicone body
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
250 °C temp. limit
外径
13 mm
直径×厚み× PTFE厚
20 mm × 0.060 in. × 0.010 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fits standard 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)