Merck
22008
CAPS
Swagelok® 400-C, brass, 1/4 in. male
別名:
Swagelok® 400C、真鍮製キャップ、1/4インチ 6個
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115717
物質
brass
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Swagelok® 400-C
フィッティング
1/4 in. male
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナットとフェルールが含まれています。
アプリケーション
Swagelok® caps maybe used to seal the conditioned sampling tube, during gas chromatographic determination of low concentrations of volatile organic compounds (≤C6) in ambient air using mercuric oxide reduction gas detection (RGD).
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Passive sampling and gas chromatographic determination of low concentrations of reactive hydrocarbons in ambient air with reduction gas detector.
Xu-Liang C and Hewitt N.
Journal of Chromatography A, 648 (1), 191-197 (1993)