Merck
20839-U
Supelco
Needle Guide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115717
包装
pkg of 1 ea
詳細
Needle guide in the septum cap directs the syringe needle to pierce the septum at the same spot for every injection. Autosamplers are provided with these to hold amd support the needle.
セプタムとニードルの寿命を延ばします。中心に直径3/16インチ(4.7625 mm)の穴があるセプタムナットに使用します。これより小径の穴を持つセプタムナットには、3/16インチ(4.7625 mm)まで穴を開けてガイドを挿入します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Konrad Grob
Split and Splitless Injection for Quantitative Gas Chromatography, 426-426 (2008)