Merck
Z711039
ART®ノンフィルターチップ
HLT 200G, size 20-200 μL, Pure packed, sterile
別名:
ピペットチップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
物質
colorless
無菌性
sterile
特徴
DNase free
RNase free
barrier: no
Pure packed
包装
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 3531
最大容量
200 μL
サイズ
20-200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Genomic tip.
Molecular BioProducts(MBP)Pure linesのピペットチップは滅菌済みで、汚染を排除するために管理された環境で包装されています。これらのチップは業界標準に厳格に適合するよう独立した検査機関で試験を受けています。幅広い用途に最適です。
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.