Merck
Z708984
ART®ノンフィルターチップ
HLT Ultramicro, size 0.5-20 μL, Pure packed, sterile
別名:
ピペットチップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
無菌性
sterile
特徴
Pure packed
包装
pack of 960 ea
package of 960 tips
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 3521
最大容量
20 μL
サイズ
0.5-20 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Molecular BioProducts(MBP)Pure linesのピペットチップは滅菌済みで、汚染を排除するために管理された環境で包装されています。これらのチップは業界標準に厳格に適合するよう独立した検査機関で試験を受けています。幅広い用途に最適です。
Ultra-micro style is perfect for working with low-volume samples.
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.