Merck
Z666467
Eppendorf® Easypet® 4421 pipetting aid
AC/DC input 230 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
メーカー/製品名
Eppendorf® 4421 000.013 (European)
Eppendorf® 4421 000.013 (UK)
Eppendorf® 4421 000.013
利用可能性
available only in EU
詳細
軽量で片手で操作できるイージーペットのおかげで、メスピペットやホールピペットを用いて正確かつ安全に疲労を感じることなく連続ピペッティングを行うことができます。 イージーペットは、指の圧力に正確に反応して、吸引速度の変更やメニスカスの設定、排出ができます。
  • 新しいバルブ調節機能によって、メニスカスを細やかに調節できるようになったため、液体をいっそう正確に分配することができます。
  • 容量0.1~100 mLのピペットに使用できます。
  • ポンプ効率の設定がスムースにできます。
  • 速い吸引速度:25 mL/5秒。
  • 指1本で吸引・排出機能をコントロールできます。
  • 1回の充電で、最長7時間連続操作することができます。
  • ピペットアダプタとフィルタホルダーはオートクレーブ殺菌することができます。
  • 能動圧補償によって、吸引時の蒸気による腐食を防止します。
  • 省スペースの壁掛け式ホルダーがあります。
構成
  • transformer
  • wall holder
  • 2 × 0.45 μm membrane filters
法的情報
Easypet is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG