Merck
Z659304
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
Rosett cell RZ 3
別名:
Glass sample vessel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41101520
NACRES:
NB.74
物質
glass
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bandelin 522
利用可能性
available only in EU
容量× 内径 × H
120 mL × 50 mm × 135 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A rosette cell (RZ) enables intensive and uniform sonication of liquid media. The round shape of the side arms leads to an intensified circulation of the sample.
特徴および利点
  • Optimal fluid circulation .
  • Good heat dissipation .
  • Homogeneous sound reinforcement results