Merck
Z654388
Consort EV series power supplies
EV243, output0-400 V, 0-300 mA, 0-50 W
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
AC/DC入力
230 V AC
詳細
3 × 4 mm sockets
30 ohms min load resistance
メーカー/製品名
EV243
利用可能性
available only in EU
パラメーター
0-40 °C ambient temperature
W × D × H
24 cm × 20 cm × 13 cm
重量
3 kg
出力
0-400 V, 0-300 mA, 0-50 W
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Timer 0-99.59 hour
  • Volt hours 0-99.99 kVH
  • LCD display, 2 × 16 characters
  • Ground leakage detection 500 μA
  • No load detection, programmable, overload detection
  • 3600 values of data logging
  • 0-95% non condensing humidity