Merck
Z642967
Greiner round bottom tubes, polypropylene
tube capacity 1.3 mL, tube diam. × L 8.5 mm × 44 mm
別名:
centrifuge tube, culture tube, plastic centrifuge tube, plastic culture tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121700
NACRES:
NB.11
物質
natural tube
polypropylene
round bottom tube
特徴
RCF 5,800 × g
包装
case of 1000
メーカー/製品名
Greiner 102201
利用可能性
available only in EU
チューブ容量
1.3 mL
チューブ直径× L
8.5 mm × 44 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Polypropylene tubes have particularly good thermal, chemical and mechanical stability. Material is biologically inert and is ideally suited for storage of samples.