Merck
Z637300
Mucocit-T機器消毒洗剤
volume 5 L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131800
メーカー/製品名
BRAND 44825
テクニック
protein quantification: suitable
容量
5 L
5000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
精密機器に特に適しています。リン酸塩、アルデヒド、フェノール、塩素化誘導体は含まれていません。さわやかな香りが付いています。
微生物除去効率/使用濃度:
機器の消毒:DGHM/VAHが定める高負荷有機物(high organic burden)に該当する微生物(結核菌、マイコバクテリアなど)および菌類:1%(10 g/L)/1時間、2%(20 g/L)/30分、3%(30 g/L)。
エンベロープウイルス(HIV、HBV、HCVなど):1%(10 g/L)/5分。
ヒトロタウイルスの不活性化:1%/30分、2%/5分。
ワクシニアウイルスの不活性化:2%(20 g/L)/5分。
その他情報
BR44825 (India)
法的情報
Mucocit is a trademark of Merz GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BR44825-3X5L:
Z637300-5L:
BR44825-5L:
試験成績書(COA)