Merck
Z329614
BRAND® wash bottles, LDPE
capacity 250 mL
別名:
bottle wash, squeeze bottle, wash bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103209
NACRES:
NB.17
物質
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent bottle
ジョイント
Joints threaded neck (GL 25)
特徴
label no label
vented
with cap
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
BRAND 144148
キャパシティ
250 mL
直径× H
59 mm × 240 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Wash bottles with interchangeable wash head. Flexible. Delivery tube adjustable in height. Tip can be cut back to increase flow
その他情報
BR144148 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG