Merck
Z1501
Sigma-Aldrich
Zinc Granular, −30 + 100 mesh
ACS reagent, passes test for determination of arsenic (As), ≥99.8%
別名:
亜鉛
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Zn
CAS番号:
分子量:
65.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
グレード
ACS reagent
蒸気圧
1 mmHg ( 487 °C)
アッセイ
≥99.8%
抵抗性
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤0.01%
適合性
passes test for determination of arsenic (As)
SMILES記法
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI Key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Z1501-BULK:
Z1501-1KG:
Z1501-250G:
試験成績書(COA)