WH0010371M1
Monoclonal Anti-SEMA3A antibody produced in mouse
clone 5G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-HsemaI, Anti-SEMA1, Anti-SEMAD, Anti-SEMAIII, Anti-SEMAL, Anti-SemD, Anti-coll1, Anti-sema III, Anti-sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3A
About This Item
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5G9, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SEMA3A(10371)
詳細
免疫原
Sequence
HLEELLHKDDDGDGSKTKEMSNSMTPSQKVWYRDFMQLINHPNLNTMDEFCEQVWKRDRKQRRQRPGHTPGNSNKWKHLQENKKGRNRRTHEFERAPRS
物理的形状
法的情報
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0010371M1-100UG:
WH0010371M1-50UG:
試験成績書(COA)