Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
WH0006456M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SH3GL2 antibody produced in mouse
clone 5A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CNSA2, Anti-EENB1, Anti-FLJ20276, Anti-SH3-domain GRB2-like 2, Anti-SH3D2A, Anti-SH3P4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥56,700
¥56,700
単価¥81,000割引30%
出荷予定日2025年4月08日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥56,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥56,700
単価¥81,000割引30%
出荷予定日2025年4月08日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5A6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rat, human, mouse
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SH3GL2(6456)
免疫原
SH3GL2 (NP_003017, 64 a.a. ~ 124 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SRAKLSMINTMSKIRGQEKGPGYPQAEALLAEAMLKFGRELGDDCNFGPALGEVGEAMREL
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0006456M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)