安全性情報
WH0005558M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRIM2A antibody produced in mouse
clone 4G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗p58抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,850
¥68,850
出荷予定日2025年4月14日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,850
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
出荷予定日2025年4月14日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4G2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRIM2(5558)
詳細
The replication of DNA in eukaryotic cells is carried out by a complex chromosomal replication apparatus, in which DNA polymerase alpha and primase are two key enzymatic components. Primase, which is a heterodimer of a small subunit and a large subunit, synthesizes small RNA primers for the Okazaki fragments made during discontinuous DNA replication. The protein encoded by this gene is the large, 58 kDa primase subunit. (provided by RefSeq)
免疫原
PRIM2A (AAH17833, 1 a.a. ~ 158 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEFSGRKWRKLRLAGDQRNASYPHCLQFYLQPPSENISLIEFENLAIDRVKLLKSVENLGVSYVKGTEQYQSKLESELRKLKFSYRENLEDEYEPRRRDHISHFILRLAYCQSEELRRWFIQQEMDLLRFRFSILPKDKIQDFLKDSQLQFEAVSIFL
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0005558M2-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)