Merck
V7509
ヌンク®クライオチューブ®
capacity 1 mL, Internal thread, conical bottom (self-standing star-foot), pack of 2000 ea (4 x 500 ea)
別名:
低温保存用チューブ, 低温保存用バイアル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121704
NACRES:
NB.22
物質
colorless tube
conical bottom (self-standing star-foot)
polypropylene
polypropylene tube
詳細
cryogenic vial, 1.0 mL, internal thread, conical bottom, starfoot, free standing, 2000/cs
無菌性
sterile (with writing area)
特徴
RNase and DNase free
Internal thread
internal thread; screw cap
包装
pack of 2000 ea (4 x 500 ea)
pack of 50
メーカー/製品名
Nunc 377224
パラメーター
-150 °C min. temp.
テクニック
cryopreservation: suitable
L ×直径
42 mm × 12.5 mm
キャパシティ
1 mL
チューブ直径
12.5 mm
有効容積
1.0 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 生物学的材料の極低温輸送・保管を目的として
  • 診断用検体の輸送に関するIATAの要件の遵守
  • 細胞毒性がなく変異原性でない原料およびパイロジェンを含まないIVD適合チューブの使用によるサンプル安全性の強化
  • 低細胞接着・低タンパク結合
  • ゲノム研究用のチューブ類のDNase・RNaseフリーの証明
  • 最高の無菌性保証のための滅菌(SAL 10-6)
  • 液体窒素の気相保存まで対応できる内ねじチューブ
  • 一般的な冷蔵冷蔵(+4°C)~液体窒素の気相保存に適した外ねじチューブ *窒素の液相のような極端な保存条件にはCryoFlex™チューブを使用する必要があります。
*窒素の液相のような極端な保存条件にはCryoFlexチューブを使用する必要があります。
法的情報
CryoFlex is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries