アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
溶解性
water: 0.5 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(CC2NC(=O)CC(C)(C)SSCC(NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(Cc3ccccc3)NC2=O)C(=O)N4CCCC4C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(N)=O)cc1
InChI
1S/C49H70N14O12S2/c1-49(2)24-40(67)57-32(22-28-13-15-29(75-3)16-14-28)43(70)60-33(21-27-9-5-4-6-10-27)44(71)58-31(17-18-37(50)64)42(69)61-34(23-38(51)65)45(72)62-35(26-76-77-49)47(74)63-20-8-12-36(63)46(73)59-30(11-7-19-55-48(53)54)41(68)56-25-39(52)66/h4-6,9-10,13-16,30-36H,7-8,11-12,17-26H2,1-3H3,(H2,50,64)(H2,51,65)(H2,52,66)(H,56,68)(H,57,67)(H,58,71)(H,59,73)(H,60,70)(H,61,69)(H,62,72)(H4,53,54,55)
InChI Key
HNOGCDKPALYUIG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... AVPI1(60370)
mouse ... AVPI1(69534)
rat ... AVPI1(171386) , LOC689723(689723)
Amino Acid Sequence
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
V1880-.1MG:
V1880-1MG:
V1880-BULK:
V1880-.5MG:
V1880-VAR:
試験成績書(COA)