抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 27 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
テクニック
western blot: 1:1,000-1:2,000 using cytosolic fraction (S1) of mouse brain or a whole cell extract of human lung carcinoma A549 cell line
western blot: 1:5,000-1:10,000 using cytosolic fraction (S1) of rat brain
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UCHL1(7345)
mouse ... Uchl1(22223)
rat ... Uchl1(29545)
免疫原
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
推奨
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
U5383-VAR:
U5383-BULK:
U5383-200UL:
試験成績書(COA)