アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to off-white
溶解性
DMSO: >30 mg/mL
オーガナイザー
Uriach
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C10H7F3O4/c1-5(14)17-8-4-6(10(11,12)13)2-3-7(8)9(15)16/h2-4H,1H3,(H,15,16)
InChI Key
RMWVZGDJPAKBDE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T6580-BULK:
T6580-VAR:
T6580-25MG:
T6580-5MG:
試験成績書(COA)
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.