由来生物
Porcine thyroid
タイプ
Grade III
フォーム
powder
組成
Iodine, 0.8-0.9%
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C15H11I4NO4.Na/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
InChI Key
YDTFRJLNMPSCFM-YDALLXLXSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
品質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T6384-BULK:
T6384-25G:
T6384-5G:
T6384-100G:
T6384-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)