Merck
T6131
Sigma-Aldrich
N-Trifluoroacetyl-L-tyrosine methyl ester
~98% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C12H12NF3O4
CAS番号:
分子量:
291.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
~98% (TLC)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(F)(F)F
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T6131-VAR:
T6131-50MG:
T6131-BULK:
T6131-1G:
T6131-250MG:
試験成績書(COA)